Merck
LIF007179251
Life Chemicals Inc.
3-(1-Benzyl-1H-benzimidazol-2-yl)propan-1-ol
Größe auswählen
250 MG
CHF 60.80
500 MG
CHF 62.10
1 G
CHF 64.70
2.5 G
CHF 86.80
Lieferanten-SKU: F0852-0112-250MG
CHF 60.80
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 60.80
500 MG
CHF 62.10
1 G
CHF 64.70
2.5 G
CHF 86.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.34
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F0852-0112-250MG
CHF 60.80
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(1-benzyl-1H-benzimidazol-2-yl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C17H18N2O/c20-12-6-11-17-18-15-9-4-5-10-16(15)19(17)13-14-7-2-1-3-8-14/h1-5,7-10,20H,6,11-13H2
InChIKey
VKBZBWPMGQXAGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)