Merck
JWPH98D3FCE8
J & W Pharmlab LLC
Potassium trifluoro[3-(methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-yl]-borate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.05
MDL-Nummer:
Iupac Name
potassium trifluoro(3-(methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)borate
Inchi Code
1S/C7H9BF3O2.K/c1-13-5(12)6-2-7(3-6,4-6)8(9,10)11;/h2-4H2,1H3;/q-1;+1
InChIKey
ASAXRQFLFVABCA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/32R0407K
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/32R0407K
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)