Merck
JWPH96F162D9
J & W Pharmlab LLC
trans-4-Amino-tetrahydro-furan-3-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 589.84
100 MG
CHF 722.96
250 MG
CHF 989.21
500 MG
CHF 1’388.59
1 G
CHF 2’163.38
5 G
CHF 8’044.84
Lieferanten-SKU: 15R0614S-50MG
CHF 589.84
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 589.84
100 MG
CHF 722.96
250 MG
CHF 989.21
500 MG
CHF 1’388.59
1 G
CHF 2’163.38
5 G
CHF 8’044.84
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 15R0614S-50MG
CHF 589.84
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (3S,4S)-4-aminotetrahydrofuran-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c1-9-6(8)4-2-10-3-5(4)7;/h4-5H,2-3,7H2,1H3;1H/t4-,5-;/m1./s1
InChIKey
HUQJAEXTMMVOBZ-TYSVMGFPSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0614S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0614S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)