Merck
JWPH95E08DB0
J & W Pharmlab LLC
trans-4-Hydroxy-3-methyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Größe auswählen
50 MG
CHF 206.44
100 MG
CHF 226.41
250 MG
CHF 258.36
500 MG
CHF 323.59
1 G
CHF 456.71
5 G
CHF 1’646.85
Lieferanten-SKU: 60R1793-50MG
CHF 206.44
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 206.44
100 MG
CHF 226.41
250 MG
CHF 258.36
500 MG
CHF 323.59
1 G
CHF 456.71
5 G
CHF 1’646.85
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 60R1793-50MG
CHF 206.44
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (3S,4S)-4-hydroxy-3-methylpiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO3/c1-8-7-12(6-5-9(8)13)10(14)15-11(2,3)4/h8-9,13H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-/m0/s1
InChIKey
PSDMSGJMWVMEMV-IUCAKERBSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1793
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1793
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)