Merck
JWPH6EA5562B
J & W Pharmlab LLC
trans-4-Phenyl-cyclohexylamine hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 589.84
100 MG
CHF 722.96
250 MG
CHF 989.21
500 MG
CHF 1’388.59
1 G
CHF 2’187.34
5 G
CHF 8’044.84
Lieferanten-SKU: 20R1690S-50MG
CHF 589.84
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 589.84
100 MG
CHF 722.96
250 MG
CHF 989.21
500 MG
CHF 1’388.59
1 G
CHF 2’187.34
5 G
CHF 8’044.84
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.73
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 20R1690S-50MG
CHF 589.84
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1r,4r)-4-phenylcyclohexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17N.ClH/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10;/h1-5,11-12H,6-9,13H2;1H/t11-,12-;
InChIKey
QVXHKOSLFZUMHB-GJTSMBTKSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1690S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1690S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)