Merck
JWPH3249EC20
J & W Pharmlab LLC
[2-(2-Chloro-phenyl)-thiazol-4-yl]-methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.7
MDL-Nummer:
Iupac Name
[2-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazol-4-yl]methanol
Inchi Code
1S/C10H8ClNOS/c11-9-4-2-1-3-8(9)10-12-7(5-13)6-14-10/h1-4,6,13H,5H2
InChIKey
UTFHLPKQSTYCNI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0133
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0133
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)