Merck
JWPH3249EBF1
J & W Pharmlab LLC
2-(4-Fluoro-phenyl)-thiazole-4-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6FNOS/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-12-9(5-13)6-14-10/h1-6H
InChIKey
JICLYSLZMLTUSP-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0065
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0065
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)