Wichtige Dokumente
JWPH3249EAAD
J & W Pharmlab LLC
2-Bromo-[1,6]naphthyridine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 80R0124-50MG
CHF 456.71
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 80R0124-50MG
CHF 456.71
Iupac Name
2-bromo[1,6]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H5BrN2/c9-8-2-1-6-5-10-4-3-7(6)11-8/h1-5H
InChIKey
GGZVAKCVQZKTOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0124
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)