Merck
JWPH3249E6D6
J & W Pharmlab LLC
5-Methoxy-pyrimidine-4-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.13
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-methoxypyrimidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O3/c1-11-4-2-7-3-8-5(4)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
XTANBKOPBFRKFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0473
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0473
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)