Wichtige Dokumente
JWPH3249E54B
J & W Pharmlab LLC
5-Amino-4-chloro-pyridin-3-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 69R1319-50MG
CHF 292.97
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 69R1319-50MG
CHF 292.97
Iupac Name
5-amino-4-chloropyridin-3-ol
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c6-5-3(7)1-8-2-4(5)9/h1-2,9H,7H2
InChIKey
VHDOIFLIVYHKRT-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1319
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)