Merck
JWPH3249E382
J & W Pharmlab LLC
3-Bromo-7H-furo[3,4-b]pyridin-5-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.02
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-bromofuro[3,4-b]pyridin-5(7H)-one
Inchi Code
1S/C7H4BrNO2/c8-4-1-5-6(9-2-4)3-11-7(5)10/h1-2H,3H2
InChIKey
ROPDGXSXHXWJFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0660
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0660
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)