Merck
JWPH3249E052
J & W Pharmlab LLC
3-Amino-quinoxaline-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.17
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-amino-2-quinoxalinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c10-8-7(9(13)14)11-5-3-1-2-4-6(5)12-8/h1-4H,(H2,10,12)(H,13,14)
InChIKey
WINJFUJIPMQGNL-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0410
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0410
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)