Merck
JWPH3249DE0E
J & W Pharmlab LLC
(S)-Octahydro-pyrido[1,2-a]pyrazine
Größe auswählen
50 MG
CHF 242.38
100 MG
CHF 292.97
250 MG
CHF 391.48
500 MG
CHF 589.84
1 G
CHF 989.21
5 G
CHF 3’747.56
Lieferanten-SKU: 65R0182-50MG
CHF 242.38
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 242.38
100 MG
CHF 292.97
250 MG
CHF 391.48
500 MG
CHF 589.84
1 G
CHF 989.21
5 G
CHF 3’747.56
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 65R0182-50MG
CHF 242.38
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(9aS)-octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C8H16N2/c1-2-5-10-6-4-9-7-8(10)3-1/h8-9H,1-7H2/t8-/m0/s1
InChIKey
ONHPOXROAPYCGT-QMMMGPOBSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0182
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0182
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)