Merck
JWPH3249DD8D
J & W Pharmlab LLC
7-Nitro-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one
Größe auswählen
50 MG
CHF 323.59
100 MG
CHF 456.71
250 MG
CHF 722.96
500 MG
CHF 989.21
1 G
CHF 1’388.59
5 G
CHF 5’382.34
Lieferanten-SKU: 65R0056-50MG
CHF 323.59
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 323.59
100 MG
CHF 456.71
250 MG
CHF 722.96
500 MG
CHF 989.21
1 G
CHF 1’388.59
5 G
CHF 5’382.34
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 65R0056-50MG
CHF 323.59
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-nitro-3,4-dihydro-2(1H)-quinoxalinone
Inchi Code
1S/C8H7N3O3/c12-8-4-9-6-2-1-5(11(13)14)3-7(6)10-8/h1-3,9H,4H2,(H,10,12)
InChIKey
MLRCQCJQHUFFBS-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
orange solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0056
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0056
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)