Merck
JWPH3249DD05
J & W Pharmlab LLC
4-Methoxy-4-methyl-piperidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-methoxy-4-methylpiperidine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-7(9-2)3-5-8-6-4-7/h8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
NHVNKCKANZAOOC-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1173
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1173
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)