Merck
JWPH3249DBC8
J & W Pharmlab LLC
3H-spiro[isobenzofuran-1,4'-piperidin]-3-one hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.7
MDL-Nummer:
Iupac Name
3H-spiro[isobenzofuran-1,4'-piperidin]-3-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13NO2.ClH/c14-11-9-3-1-2-4-10(9)12(15-11)5-7-13-8-6-12;/h1-4,13H,5-8H2;1H
InChIKey
JDUFOCPANLQXPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0816S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0816S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)