Wichtige Dokumente
JWPH3249DB5B
J & W Pharmlab LLC
1,3,8-Triaza-spiro[4,5]dec-1-en-4-one hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 60R0717S-50MG
CHF 267.68
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 60R0717S-50MG
CHF 267.68
Iupac Name
1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-1-en-4-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O.ClH/c11-6-7(10-5-9-6)1-3-8-4-2-7;/h5,8H,1-4H2,(H,9,10,11);1H
InChIKey
BCJOSLOHQWTBNA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0717S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)