Merck
JWPH3249D9C6
J & W Pharmlab LLC
4-(4-Oxo-piperidine-1-carbonyl)-benzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.25
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-[(4-oxo-1-piperidinyl)carbonyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C13H12N2O2/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)13(17)15-7-5-12(16)6-8-15/h1-4H,5-8H2
InChIKey
ZEWMUOQEPSDMTH-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0160
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0160
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)