Merck
JWPH3249D99F
J & W Pharmlab LLC
(4-tert-Butyl-phenyl)-piperidin-4-yl-methanone hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.83
MDL-Nummer:
Iupac Name
(4-tert-butylphenyl)(4-piperidinyl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H23NO.ClH/c1-16(2,3)14-6-4-12(5-7-14)15(18)13-8-10-17-11-9-13;/h4-7,13,17H,8-11H2,1-3H3;1H
InChIKey
KUWXBTTYRJFQOJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0120S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0120S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)