Wichtige Dokumente
JWPH3249D99D
J & W Pharmlab LLC
Biphenyl-4-yl-piperidin-4-yl-methanone hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 60R0119S-50MG
CHF 203.78
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 60R0119S-50MG
CHF 203.78
Iupac Name
[1,1'-biphenyl]-4-yl(4-piperidinyl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C18H19NO.ClH/c20-18(17-10-12-19-13-11-17)16-8-6-15(7-9-16)14-4-2-1-3-5-14;/h1-9,17,19H,10-13H2;1H
InChIKey
ZAOMSHJTKPWRLG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0119S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)