Merck
JWPH3249D936
J & W Pharmlab LLC
2-Bromo-4-(2-methoxy-ethoxy)-phenol
Größe auswählen
50 MG
CHF 267.68
100 MG
CHF 342.23
250 MG
CHF 492.66
500 MG
CHF 790.86
1 G
CHF 1’388.59
5 G
CHF 5’382.34
Lieferanten-SKU: 57R0003-50MG
CHF 267.68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 267.68
100 MG
CHF 342.23
250 MG
CHF 492.66
500 MG
CHF 790.86
1 G
CHF 1’388.59
5 G
CHF 5’382.34
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 57R0003-50MG
CHF 267.68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-4-(2-methoxyethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C9H11BrO3/c1-12-4-5-13-7-2-3-9(11)8(10)6-7/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
InChIKey
DAQDBWKQGYANFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Brown Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/57R0003
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/57R0003
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)