Merck
JWPH3249D7D7
J & W Pharmlab LLC
2-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-oxazolo[4,5-c]pyridine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.63
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro[1,3]oxazolo[4,5-c]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O.ClH/c1-5-9-6-4-8-3-2-7(6)10-5;/h8H,2-4H2,1H3;1H
InChIKey
SQLHPVHVGOGENV-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0104S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0104S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)