Merck
JWPH3249D78C
J & W Pharmlab LLC
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-2-ylamine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.71
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11;/h3,5,7,10H,2,4,6,12H2,1H3;1H
InChIKey
VANKCRQVOCWUPP-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
brown solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/55R0004S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/55R0004S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)