Merck
JWPH3249D68C
J & W Pharmlab LLC
tert-Butyl 3-morpholin-3-yl-propionate oxalate
Größe auswählen
50 MG
CHF 316.93
100 MG
CHF 439.41
250 MG
CHF 685.69
500 MG
CHF 1’178.25
1 G
CHF 2’163.38
5 G
CHF 7’887.75
Lieferanten-SKU: 53R0017X-50MG
CHF 316.93
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 316.93
100 MG
CHF 439.41
250 MG
CHF 685.69
500 MG
CHF 1’178.25
1 G
CHF 2’163.38
5 G
CHF 7’887.75
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 53R0017X-50MG
CHF 316.93
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-(3-morpholinyl)propanoate oxalate
Inchi Code
1S/C11H21NO3.C2H2O4/c1-11(2,3)15-10(13)5-4-9-8-14-7-6-12-9;3-1(4)2(5)6/h9,12H,4-8H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChIKey
PJKNOOXKHUMDAU-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/53R0017X
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/53R0017X
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)