Merck
JWPH3249D647
J & W Pharmlab LLC
3-Methyl-6-nitro-2H-isoquinolin-1-one
Größe auswählen
50 MG
CHF 267.68
100 MG
CHF 342.23
250 MG
CHF 492.66
500 MG
CHF 790.86
1 G
CHF 1’388.59
5 G
CHF 5’382.34
Lieferanten-SKU: 50R0378-50MG
CHF 267.68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 267.68
100 MG
CHF 342.23
250 MG
CHF 492.66
500 MG
CHF 790.86
1 G
CHF 1’388.59
5 G
CHF 5’382.34
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 50R0378-50MG
CHF 267.68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methyl-6-nitroisoquinolin-1-ol
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-6-4-7-5-8(12(14)15)2-3-9(7)10(13)11-6/h2-5H,1H3,(H,11,13)
InChIKey
JFUCNOQBVVYZNT-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0378
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0378
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)