Merck
JWPH3249D4DA
J & W Pharmlab LLC
Ethyl 6-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 589.84
100 MG
CHF 722.96
250 MG
CHF 989.21
500 MG
CHF 1’388.59
1 G
CHF 1’921.09
5 G
CHF 6’713.59
Lieferanten-SKU: 50R0027S-50MG
CHF 589.84
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 589.84
100 MG
CHF 722.96
250 MG
CHF 989.21
500 MG
CHF 1’388.59
1 G
CHF 1’921.09
5 G
CHF 6’713.59
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 50R0027S-50MG
CHF 589.84
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 6-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-1-isoquinolinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14ClNO2.ClH/c1-2-16-12(15)11-10-4-3-9(13)7-8(10)5-6-14-11;/h3-4,7,11,14H,2,5-6H2,1H3;1H
InChIKey
DKFNCZWJHGMHGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0027S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0027S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)