Merck
JWPH3249D407
J & W Pharmlab LLC
2-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbaldehyde
Größe auswählen
50 MG
CHF 267.68
100 MG
CHF 342.23
250 MG
CHF 492.66
500 MG
CHF 790.86
1 G
CHF 1’388.59
5 G
CHF 5’382.34
Lieferanten-SKU: 48R0623-50MG
CHF 267.68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 267.68
100 MG
CHF 342.23
250 MG
CHF 492.66
500 MG
CHF 790.86
1 G
CHF 1’388.59
5 G
CHF 5’382.34
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.59
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 48R0623-50MG
CHF 267.68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-8-6(4-12)5-1-2-10-3-7(5)11-8/h1-4,11H
InChIKey
HZHCVGZCMAMZKL-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Brown Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0623
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0623
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)