Merck
JWPH3249D0B2
J & W Pharmlab LLC
(5-Methoxy-1H-indazol-3-yl)-acetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
(5-methoxy-1H-indazol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c1-15-6-2-3-8-7(4-6)9(12-11-8)5-10(13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
ALDYNZAFBDWYOF-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0044
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0044
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)