Merck
JWPH3249CA00
J & W Pharmlab LLC
2-tert-Butoxycarbonylamino-3-oxo-3-phenyl-propionic acid ethyl ester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.35
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-oxo-3-phenylpropanoate
Inchi Code
1S/C16H21NO5/c1-5-21-14(19)12(17-15(20)22-16(2,3)4)13(18)11-9-7-6-8-10-11/h6-10,12H,5H2,1-4H3,(H,17,20)
InChIKey
DVPJXQCIYYLQGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0593
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0593
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)