Merck
JWPH3249C5FC
J & W Pharmlab LLC
(R)-2-Amino-N-methyl-succinamic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.15
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2R)-2-amino-4-(methylamino)-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C5H10N2O3/c1-7-4(8)2-3(6)5(9)10/h3H,2,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1
InChIKey
CFRMVEKWKKDNAH-GSVOUGTGSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0004
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0004
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)