Wichtige Dokumente
JWPH3249C38A
J & W Pharmlab LLC
2-Cyano-4,6-difluoro-benzoic acid methyl ester
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 05R0865-50MG
CHF 267.68
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 05R0865-50MG
CHF 267.68
Iupac Name
methyl 2-cyano-4,6-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H5F2NO2/c1-14-9(13)8-5(4-12)2-6(10)3-7(8)11/h2-3H,1H3
InChIKey
KXHCFMMDVWPMMF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0865
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)