Merck
JWPH3249C0EC
J & W Pharmlab LLC
1-[4-(tert-Butyl-diphenyl-silanyloxymethyl)-phenyl]-ethanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.6
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-[4-({[tert-butyl(diphenyl)silyl]oxy}methyl)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C25H30O2Si/c1-20(26)22-17-15-21(16-18-22)19-27-28(25(2,3)4,23-11-7-5-8-12-23)24-13-9-6-10-14-24/h5-18,20,26H,19H2,1-4H3
InChIKey
XBJOYIQSUXKDRO-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0102
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0102
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)