Wichtige Dokumente
ENAH98EFDB2D
Enamine
(2R)-2-fluoropropan-1-amine hydrochloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(R)-2-fluoropropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H8FN.ClH/c1-3(4)2-5;/h3H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m1./s1
InChIKey
PWMCOIMMDLINMM-AENDTGMFSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39860390
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39860390
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)