Wichtige Dokumente
ENAH98EFDAA3
Enamine
5-(propan-2-yl)oxolan-3-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-306286-100MG
CHF 468.80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-306286-100MG
CHF 468.80
Iupac Name
5-isopropyldihydrofuran-3(2H)-one
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-5(2)7-3-6(8)4-9-7/h5,7H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
KZSGEGRJWKIRMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306286
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)