Merck
ENAH987FB41C
Enamine
10-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methylidene]-9,10-dihydroanthracen-9-one
Größe auswählen
100 MG
CHF 385.60
Lieferanten-SKU: EN300-100442-100MG
CHF 385.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 385.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.42
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-100442-100MG
CHF 385.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
10-(3,4,5-trimethoxybenzylidene)anthracen-9(10H)-one
Inchi Code
1S/C24H20O4/c1-26-21-13-15(14-22(27-2)24(21)28-3)12-20-16-8-4-6-10-18(16)23(25)19-11-7-5-9-17(19)20/h4-14H,1-3H3
InChIKey
JWHMRMLZXWDBCZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100442
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100442
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)