Merck
ENAH984B6E4B
Enamine
2,6-dichloro-4-phenylpyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.09
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
54-55
Iupac Name
2,6-dichloro-4-phenylpyridine
Inchi Code
1S/C11H7Cl2N/c12-10-6-9(7-11(13)14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
InChIKey
HLBKNKSYLIRLPK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125489
Melting Point
54-55
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125489
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)