Merck
ENAH97BFD12E
Enamine
(2R)-2-acetamido-3-(2-methylphenyl)propanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.26
Iupac Name
(R)-2-((1-hydroxyethylidene)amino)-3-(o-tolyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-8-5-3-4-6-10(8)7-11(12(15)16)13-9(2)14/h3-6,11H,7H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)/t11-/m1/s1
InChIKey
LYWQZRDVHNINGB-LLVKDONJSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28274019
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)