Merck
ENAH97BFAB9E
Enamine
1-(2-ethenylpyrrolidin-1-yl)ethan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(2-vinylpyrrolidin-1-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H13NO/c1-3-8-5-4-6-9(8)7(2)10/h3,8H,1,4-6H2,2H3
InChIKey
FZUYNYZHQBWLBA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7110635
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)