Merck
ENAH97BD18DF
Enamine
2-fluoro-1-isocyanato-4-methylbenzene
Größe auswählen
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1’374.90
10 G
CHF 2’017.10
Lieferanten-SKU: EN300-146858-100MG
CHF 165.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1’374.90
10 G
CHF 2’017.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-146858-100MG
CHF 165.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-fluoro-1-isocyanato-4-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H6FNO/c1-6-2-3-8(10-5-11)7(9)4-6/h2-4H,1H3
InChIKey
QHXNVBHGNMZDND-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146858
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146858
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)