Merck
ENAH97BD0635
Enamine
1-methyl-4-(propan-2-yl)cyclohex-1-ene
Größe auswählen
100 MG
EUR 152.90
250 MG
EUR 198.40
500 MG
EUR 286.80
1 G
EUR 354.40
2.5 G
EUR 572.80
5 G
EUR 936.80
10 G
EUR 1’664.80
Lieferanten-SKU: EN300-127045-100MG
EUR 152.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
EUR 152.90
250 MG
EUR 198.40
500 MG
EUR 286.80
1 G
EUR 354.40
2.5 G
EUR 572.80
5 G
EUR 936.80
10 G
EUR 1’664.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-127045-100MG
EUR 152.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-isopropyl-1-methyl-1-cyclohexene
Inchi Code
1S/C10H18/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,8,10H,5-7H2,1-3H3
InChIKey
FAMJUFMHYAFYNU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7182893
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7182893
  • Analysenzertifikate (COA)