Wichtige Dokumente
ENAH961CEADC
Enamine
N-[(2,5-difluorophenyl)methylidene]hydroxylamine
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.12
Iupac Name
2,5-difluorobenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C7H5F2NO/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10-11/h1-3H,4H2
InChIKey
SWFNLTMPXDKTLH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6772448
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6772448
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)