Merck
ENAH961CEA7C
Enamine
methyl 4-methyl-2-sulfanylpentanoate
Größe auswählen
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
2.5 G
CHF 1’672.60
5 G
CHF 2’452.60
10 G
CHF 3’616.10
Lieferanten-SKU: EN300-6402787-100MG
CHF 332.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
2.5 G
CHF 1’672.60
5 G
CHF 2’452.60
10 G
CHF 3’616.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6402787-100MG
CHF 332.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-mercapto-4-methylpentanoate
Inchi Code
1S/C7H14O2S/c1-5(2)4-6(10)7(8)9-3/h5-6,10H,4H2,1-3H3
InChIKey
GYWXMFIUDCWVSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6402787
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6402787
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)