Wichtige Dokumente
ENAH961CE9EC
Enamine
1H,4H,5H-thieno[2,3-g]indazole
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7948865-100MG
CHF 281.60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7948865-100MG
CHF 281.60
mp (Schmelzpunkt)
166-168
Iupac Name
4,5-dihydro-1H-thieno[2,3-g]indazole
Inchi Code
1S/C9H8N2S/c1-2-8-7(3-4-12-8)9-6(1)5-10-11-9/h3-5H,1-2H2,(H,10,11)
InChIKey
DKVMJCMHPQSNGP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7948865
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)