Merck
ENAH961CE9CA
Enamine
4,6-difluoropyridine-3-sulfonyl fluoride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
4,6-difluoropyridine-3-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H2F3NO2S/c6-3-1-5(7)9-2-4(3)12(8,10)11/h1-2H
InChIKey
PGINWJYPERXIHD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678818
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678818
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)