Merck
ENAH961CE872
Enamine
4-(3,4-dichlorophenyl)oxane-2,6-dione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.09
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
132-135
Iupac Name
4-(3,4-dichlorophenyl)dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
Inchi Code
1S/C11H8Cl2O3/c12-8-2-1-6(3-9(8)13)7-4-10(14)16-11(15)5-7/h1-3,7H,4-5H2
InChIKey
UOLHGGKIAWBSPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366279
Melting Point
132-135
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366279
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)