Wichtige Dokumente
ENAH961CE58E
Enamine
3-cyclohexyl-1-(morpholin-4-yl)propan-1-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-10485782-100MG
CHF 332.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-10485782-100MG
CHF 332.30
Iupac Name
4-(3-cyclohexylpropanoyl)morpholine
Inchi Code
1S/C13H23NO2/c15-13(14-8-10-16-11-9-14)7-6-12-4-2-1-3-5-12/h12H,1-11H2
InChIKey
KUIOCGNNDZSGKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10485782
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)