Merck
ENAH961CE26C
Enamine
2-fluorodecanoic acid
Größe auswählen
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
2.5 G
CHF 3’337.90
5 G
CHF 4’917.40
Lieferanten-SKU: EN300-8131703-50MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
2.5 G
CHF 3’337.90
5 G
CHF 4’917.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-8131703-50MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
62-65
Iupac Name
2-fluorodecanoic acid
Inchi Code
1S/C10H19FO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(11)10(12)13/h9H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
BWUGLYOYLQJRBE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8131703
Melting Point
62-65
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8131703
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)