Merck
ENAH961CE17E
Enamine
2-[1-(prop-2-enoyl)piperidin-4-yl]acetic acid
Größe auswählen
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
Lieferanten-SKU: EN300-908237-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-908237-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-acryloyl-4-piperidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H15NO3/c1-2-9(12)11-5-3-8(4-6-11)7-10(13)14/h2,8H,1,3-7H2,(H,13,14)
InChIKey
IPPLKSQZLTVQJU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-908237
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-908237
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)