Merck
ENAH961CDEC8
Enamine
4-bromo-2-ethoxy-1,3-oxazole
Größe auswählen
50 MG
CHF 718.40
100 MG
CHF 926.40
250 MG
CHF 1’302.10
500 MG
CHF 2’024.90
1 G
CHF 2’582.60
2.5 G
CHF 5’021.40
5 G
CHF 7’409.50
Lieferanten-SKU: EN300-7037339-50MG
CHF 718.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 718.40
100 MG
CHF 926.40
250 MG
CHF 1’302.10
500 MG
CHF 2’024.90
1 G
CHF 2’582.60
2.5 G
CHF 5’021.40
5 G
CHF 7’409.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.01
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7037339-50MG
CHF 718.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-1,3-oxazol-2-yl ethyl ether
Inchi Code
1S/C5H6BrNO2/c1-2-8-5-7-4(6)3-9-5/h3H,2H2,1H3
InChIKey
ZVRKNZSGJQTNMM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7037339
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7037339
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)