Merck
ENAH961CDE16
Enamine
(9H-fluoren-9-yl)methyl N-{3-amino-7-oxaspiro[3.5]nonan-1-yl}carbamate hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 713.20
100 MG
CHF 918.60
250 MG
CHF 1’291.70
500 MG
CHF 2’009.30
1 G
CHF 2’564.40
2.5 G
CHF 4’981.10
5 G
CHF 7’351.00
10 G
CHF 10’876.60
Lieferanten-SKU: EN300-27701331-50MG
CHF 713.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 713.20
100 MG
CHF 918.60
250 MG
CHF 1’291.70
500 MG
CHF 2’009.30
1 G
CHF 2’564.40
2.5 G
CHF 4’981.10
5 G
CHF 7’351.00
10 G
CHF 10’876.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.93
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27701331-50MG
CHF 713.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(9H-fluoren-9-yl)methyl (3-amino-7-oxaspiro[3.5]nonan-1-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C23H26N2O3.ClH/c24-20-13-21(23(20)9-11-27-12-10-23)25-22(26)28-14-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19;/h1-8,19-21H,9-14,24H2,(H,25,26);1H
InChIKey
NIBJSPOZXGYIDK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701331
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701331
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)